Läs mer
Brady™ Aggressivt självhäftande mångsidigt Nylon Flagga etiketter
Produktkod. p-200007006
Change view
Mått (L x B):
1,25 x 1,5 tum.
2,25 x 1 tum.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17851809 1,25 x 1,5 tum.
17930750 2,25 x 1 tum.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17851809 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 170930
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
B-499 nylontygetiketten är gjord av tufft och mångsidigt etikettmaterial för allmänna ändamål. Skriv ut nästan var som helst med en Brady™ bärbar etikettskrivare.
  • Idealisk för att märka hårt böjda ytor som ledningar och kablar, såväl som labb för allmänt bruk, utrustningspaneler, frontplåtar och kopplingsplintar
  • Designad för att tåla extrema temperaturer, kemikalier, fetter, oljor, rengöringsmedel och rengöringsmedel
  • Permanenta självhäftande etiketter som fäster på både släta, grova och pulverlackerade ytor
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL erkänd enligt UL969, CSA till C22.2 nr. 0.15-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Nylon Trasa
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Komponent- och utrustningsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, laboratoriemärkning, lagermärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) BMP51;BMP53;M511;M510
Kvantitet 160
Temperaturområde (engelska) -40 °F till 194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40°C to 90°C
Tjocklek (engelska) 0.0065 in
Tjocklek (metrisk) 0.166 mm
Mått (L x B) 1,25 x 1,5 tum.
Längd (engelska) 1,25 tum.
Bredd (engelska) 1.5 in
Bredd (metrisk) 38.10 mm
Höjd (engelska) 1.25 in
Höjd (metrisk) 31.75 mm
Alternativt artikelnummer M5-152-499