Läs mer
Brady™ Aggressivt självhäftande mångsidigt Nylon Etiketter
B-499 nylontygetiketten är gjord av tufft och mångsidigt etikettmaterial för allmänna ändamål. Skriv ut nästan var som helst med en Brady™ bärbar etikettskrivare.
Brand:  Brady™ 170927
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17821759
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    648.00 SEK
    564.19 SEK / Paket med 1
    Save 83.81 SEK
    12% Av
I lager
Beskrivning
  • Idealisk för att märka hårt böjda ytor som ledningar och kablar, såväl som labb för allmänt bruk, utrustningspaneler, frontplåtar och kopplingsplintar
  • Designad för att tåla extrema temperaturer, kemikalier, fetter, oljor, rengöringsmedel och rengöringsmedel
  • Permanenta självhäftande etiketter som fäster på både släta, grova och pulverlackerade ytor
Specifikationer
Specifikationer
UL erkänd enligt UL969, CSA till C22.2 nr. 0.15-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Vitt
Kontinuerligt
Thermal Transfer
Icke-steril
BMP51;BMP53;M511;M510
-40 °F till 194 °F
0,0065 tum
16 fot x 1 tum.
4.88 m
25.40 mm
Permanent akryl
Matte
Nylon Trasa
Etikett
Komponent- och utrustningsmärkning, data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, laboratoriemärkning, tråd- och kabelmärkning
1
-40 °C till 90 °C
0.166 mm
16 ft.
1 tum
M5C-1000-499