Läs mer
Brady™ Aggressivt självhäftande mångsidigt Nylon Etiketter
B-499 nylontygetiketten är gjord av tufft och mångsidigt etikettmaterial för allmänna ändamål. Skriv ut nästan var som helst med en Brady™ bärbar etikettskrivare.
Brand:  Brady™ 170803
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17910670
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    921.00 SEK
    723.94 SEK / Paket med 180
    Save 197.06 SEK
    21% Av
I lager
Edge
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • Idealisk för att märka hårt böjda ytor som ledningar och kablar, såväl som labb för allmänt bruk, utrustningspaneler, frontplåtar och kopplingsplintar
  • Designad för att tåla extrema temperaturer, kemikalier, fetter, oljor, rengöringsmedel och rengöringsmedel
  • Permanenta självhäftande etiketter som fäster på både släta, grova och pulverlackerade ytor
Specifikationer
Specifikationer
UL erkänd enligt UL969, CSA till C22.2 nr. 0.15-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Vitt
Kassett (tejp)
Thermal Transfer
Icke-steril
BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
-40 °F till 194 °F
0,0065 tum
25,40 mm (B) x 12,70 mm (H)
1 tum
0,5 tum
M4-131-499
Permanent akryl
Matte
Nylon Trasa
Etikett
Komponent- och utrustningsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, laboratoriemärkning, lagermärkning, tråd- och kabelmärkning
180
-40 °C till 90 °C
0.166 mm
0,5 tum
25.40 mm
12.70 mm