Läs mer
Brady™ Aggressivt självhäftande mångsidigt Nylon Etiketter
B-499 nylontygetiketten är gjord av tufft och mångsidigt etikettmaterial för allmänna ändamål. Skriv ut nästan var som helst med en Brady™ bärbar etikettskrivare.
Brand: Brady™ 170794
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Idealisk för att märka hårt böjda ytor som ledningar och kablar, såväl som labb för allmänt bruk, utrustningspaneler, frontplåtar och kopplingsplintar
- Designad för att tåla extrema temperaturer, kemikalier, fetter, oljor, rengöringsmedel och rengöringsmedel
- Permanenta självhäftande etiketter som fäster på både släta, grova och pulverlackerade ytor
Specifikationer
| UL erkänd enligt UL969, CSA till C22.2 nr. 0.15-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
| Vitt | |
| Kontinuerligt | |
| Thermal Transfer | |
| Icke-steril | |
| BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 | |
| -40 °F till 194 °F | |
| 0,0065 tum | |
| 12,70 mm (B) x 4,88 m (L) | |
| 4.88 m | |
| 12.70 mm |
| Permanent akryl | |
| Matte | |
| Nylon Trasa | |
| Etikett | |
| Komponent- och utrustningsmärkning, data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, laboratoriemärkning, tråd- och kabelmärkning | |
| 1 | |
| -40 °C till 90 °C | |
| 0.166 mm | |
| 16 ft. | |
| 0,5 tum | |
| M4C-500-499 |