Läs mer
Brady™ Aggressivt självhäftande mångsidigt Nylon Laboratorieetiketter med topp för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17818434 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
0,375 x 1 tum
0,5 x 0,9 tum
0,5 x 1 tum
Diameter (engelska):
0,375 tum
0,5 tum
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
Höjd (metrisk):
9,53 mm
12,7 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Diameter (engelska) För användning med (utrustning) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
17818434 0,375 x 1 tum 0,375 tum M710, BMP71 9,53 mm Paket med 500
17858414 0,375 x 1 tum 0,375 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 9,53 mm -
17898274 0,5 x 1 tum 0,375 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 12,7 mm -
17821669 0,5 x 0,9 tum 0,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 12,7 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17818434 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173300
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Nylon tygetiketter är mycket böjliga för att anpassa sig till hårt böjda ytor som flaskor.
  • Matt polyamidbelagt nylontygmaterial har ett permanent akryllim och är tryckbart med termisk överföring
  • Lågprofilmaterial som fäster på ytor som är släta, grova eller pulverlackerade, samt på oregelbundna ytor eller ytor med låg ytenergi
  • UL godkänd, CSA godkänd
  • Drifttemperatur på -40 °C till 90 °C (-40 F °till 193 °F)
  • Tillverkad av B-499 nylonmaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Halogenfri (DIN VDE 0472 Part 815)
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Nylon
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Latexfri Nej
Kvantitet 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.166 mm
Mått (L x B) 0,375 x 1 tum
Längd (engelska) 0,375 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Höjd (metrisk) 9,53 mm
Diameter (engelska) 0,375 tum
Diameter (metrisk) 9.53 mm
Alternativt artikelnummer M7-98-499