Läs mer
Brady™ Aggressivt självhäftande mångsidigt Nylon Laboratorieetiketter med topp för M6/M7-skrivare
Código de producto. 17821669
Change view
Click to view available options
Mått (LxB):
0,375 x 1 tum.
0,5 x 0,9 tum.
0,5 x 1 tum.
Diameter (engelska):
0,375 tum
0,5 tum
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
Höjd (metrisk):
9,53 mm
12,7 mm
Tamaño de la unidad:
Paket med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Mått (LxB) Diameter (engelska) För användning med (utrustning) Höjd (metrisk) unitSize
17821669 0,5 x 0,9 tum. 0,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 12,7 mm -
17818434 0,375 x 1 tum. 0,375 tum M710, BMP71 9,53 mm Paket med 500
17858414 0,375 x 1 tum. 0,375 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 9,53 mm -
17898274 0,5 x 1 tum. 0,375 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 12,7 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17821669 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 173710
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Nylon tygetiketter är mycket böjliga för att anpassa sig till hårt böjda ytor som flaskor.
  • Matt polyamidbelagt nylontygmaterial har ett permanent akryllim och är tryckbart med termisk överföring
  • Lågprofilmaterial som fäster på ytor som är släta, grova eller pulverlackerade, samt på oregelbundna ytor eller ytor med låg ytenergi
  • UL godkänd, CSA godkänd
  • Drifttemperatur på -40 °C till 90 °C (-40 F °till 193 °F)
  • Tillverkad av B-499 nylonmaterial
Especificaciones
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Halogenfri (DIN VDE 0472 Part 815)
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kassett (tejp)
Material Nylon
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.166 mm
Mått (LxB) 0,5 x 0,9 tum.
Längd (engelska) 0,5 tum
Bredd (engelska) 0,9 tum.
Bredd (metrisk) 22.86 mm
Höjd (metrisk) 12,7 mm
Diameter (engelska) 0,5 tum
Diameter (metrisk) 12.7 mm
Alternativt artikelnummer M6-117-499
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.