Läs mer
Brady™ Aggressivt självhäftande mångsidigt Nylon Laboratorieetiketter med topp för M6/M7-skrivare
Produktkod. p-7250885
Mått (LxB):
0,375 x 1 tum.
0,5 x 0,9 tum.
0,5 x 1 tum.
Diameter (engelska):
0,375 tum
0,5 tum
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
Höjd (metrisk):
9.53 mm
12.7 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 17818434
Brand: Brady™ 173300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nylon tygetiketter är mycket böjliga för att anpassa sig till hårt böjda ytor som flaskor.
  • Matt polyamidbelagt nylontygmaterial har ett permanent akryllim och är tryckbart med termisk överföring
  • Lågprofilmaterial som fäster på ytor som är släta, grova eller pulverlackerade, samt på oregelbundna ytor eller ytor med låg ytenergi
  • UL godkänd, CSA godkänd
  • Drifttemperatur på -40 °C till 90 °C (-40 F °till 193 °F)
  • Tillverkad av B-499 nylonmaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Halogenfri (DIN VDE 0472 Part 815)
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Nylon
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Latexfri Nej
Kvantitet 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.166 mm
Mått (LxB) 0,375 x 1 tum.
Längd (engelska) 0,375 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Höjd (metrisk) 9.53 mm
Diameter (engelska) 0,375 tum
Diameter (metrisk) 9.53 mm
Alternativt artikelnummer M7-98-499