Läs mer
Brady™ Aggressivt självhäftande mångsidigt Nylon Vial Top Laboratory Etiketter för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17878394 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
0,375 x 0,375 tum
0,5 x 0,5 tum
Färg:
Gult
Orange
Rött
Vitt
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Färg För användning med (utrustning)
17878394 0,375 x 0,375 tum Vitt M710, BMP71
17898374 0,375 x 0,375 tum Vitt M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17848184 0,5 x 0,5 tum Vitt M710, BMP71
17868274 0,5 x 0,5 tum Vitt M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17859014 0,5 x 0,5 tum Gult M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17828244 0,375 x 0,375 tum Gult M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17898154 0,375 x 0,375 tum Orange M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17888154 0,5 x 0,5 tum Orange M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17818274 0,375 x 0,375 tum Rött M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17898144 0,5 x 0,5 tum Rött M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17878394 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    834.00 SEK
    786.82 SEK / Paket med 500
    Save 47.18 SEK
    5% Av
I lager
Nylon tygetiketter är mycket böjliga för att anpassa sig till hårt böjda ytor som flaskor.
  • Matt polyamidbelagt nylontygmaterial har ett permanent akryllim och är tryckbart med termisk överföring
  • Lågprofilmaterial som fäster på ytor som är släta, grova eller pulverlackerade, samt på oregelbundna ytor eller ytor med låg ytenergi
  • UL godkänd, CSA godkänd
  • Drifttemperatur på -40 °C till 90 °C (-40 F °till 193 °F)
  • Tillverkad av B-499 nylonmaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Halogenfri (DIN VDE 0472 Part 815)
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Nylon
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av utrustning, elmärkning, allmän identifiering, lagermärkning
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Latexfri Nej
Kvantitet 500 etiketter
Form Rund
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.166 mm
Mått (L x B) 0,375 x 0,375 tum
Diameter (metrisk) 9.53 mm
Alternativt artikelnummer M7-82-499