Läs mer
Brady™ Aggressivt självhäftande mångsidigt Nylon Flaska och röretiketter
Handla allt Brady ProdukterBeskrivning
- Idealisk för att märka hårt böjda ytor som ledningar och kablar, såväl som labb för allmänt bruk, utrustningspaneler, frontplåtar och kopplingsplintar
- Designad för att tåla extrema temperaturer, kemikalier, fetter, oljor, rengöringsmedel och rengöringsmedel
- Permanenta självhäftande etiketter som fäster på både släta, grova och pulverlackerade ytor
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL erkänd enligt UL969, CSA till C22.2 nr. 0.15-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Kassett (tejp) |
| Material | Nylon Trasa |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Laboratoriemärkning |
| För användning med (utrustning) | BMP51;BMP53;M511;M510 |
| Visa mer |