Läs mer
Brady™ Aggressivt självhäftande mångsidigt Nylon Flaska och röretiketter
Produktkod. 17881749 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Gult
Orange
Rött
Vitt
Mått (L x B):
0,375 x 0,375 tum
0,5 x 0,5 tum
22,86 mm (B) x 12,70 mm (H) x 11,18 mm (Dia)
25,40 mm (B) x 12,70 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
25,40 mm (B) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
Alternativt artikelnummer:
M4-82-499
M4-82-499-ELLER-BK
M4-82-499-RD-BK
M4-82-499-YL-BK
M4-83-499
M4-83-499-ELLER-BK
M4-83-499-RD-BK
M4-83-499-YL-BK
M5-117-499
M5-118-499
M5-120-499
Förpackningsstorlek:
Paket med 240
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B) Alternativt artikelnummer Förpackningsstorlek
17881749 Vitt 25,40 mm (B) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Dia) M5-118-499 -
17960680 Vitt 0,375 x 0,375 tum M4-82-499 -
17950740 Orange 0,375 x 0,375 tum M4-82-499-ELLER-BK -
17920750 Rött 0,375 x 0,375 tum M4-82-499-RD-BK -
17940770 Gult 0,375 x 0,375 tum M4-82-499-YL-BK -
17980740 Vitt 0,5 x 0,5 tum M4-83-499 -
17910750 Orange 0,5 x 0,5 tum M4-83-499-ELLER-BK -
17940750 Rött 0,5 x 0,5 tum M4-83-499-RD-BK -
17990740 Gult 0,5 x 0,5 tum M4-83-499-YL-BK -
17851789 Vitt 22,86 mm (B) x 12,70 mm (H) x 11,18 mm (Dia) M5-117-499 -
17861809 Vitt 25,40 mm (B) x 12,70 mm (H) x 9,53 mm (Dia) M5-120-499 Paket med 240
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 17881749 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 170931
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    817.00 SEK
    637.42 SEK / Paket med 240
    Save 179.58 SEK
    21% Av
I lager
B-499 nylontygetiketten är gjord av tufft och mångsidigt etikettmaterial för allmänna ändamål. Skriv ut nästan var som helst med en Brady™ bärbar etikettskrivare.
  • Idealisk för att märka hårt böjda ytor som ledningar och kablar, såväl som labb för allmänt bruk, utrustningspaneler, frontplåtar och kopplingsplintar
  • Designad för att tåla extrema temperaturer, kemikalier, fetter, oljor, rengöringsmedel och rengöringsmedel
  • Permanenta självhäftande etiketter som fäster på både släta, grova och pulverlackerade ytor
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL erkänd enligt UL969, CSA till C22.2 nr. 0.15-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Nylon Trasa
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) BMP51;BMP53;M511;M510
Kvantitet 240 Etiketter/kassett
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum
Tjocklek (metrisk) 0.166 mm
Mått (L x B) 25,40 mm (B) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
Längd (engelska) 0,375 tum
Längd (metrisk) 9.53 ,,
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.40 mm
Höjd (engelska) 0,375 tum
Höjd (metrisk) 9.53 mm
Diameter (engelska) 0,375 tum
Diameter (metrisk) 9.53 mm
Alternativt artikelnummer M5-118-499