Läs mer
Brady™ Aggressivt självhäftande mångsidigt Nylon Flaska och röretiketter
Produktkod. 17950740
Färg:
Gult
Orange
Rött
Vitt
Mått (LxB):
0,375 x 0,375 tum.
0,5 x 0,5 tum.
22.86 mm (W) x 12.70 mm (H) x 11.18 mm (Dia)
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Alternativt artikelnummer:
M4-82-499
M4-82-499-ELLER-BK
M4-82-499-RD-BK
M4-82-499-YL-BK
M4-83-499
M4-83-499-ELLER-BK
M4-83-499-RD-BK
M4-83-499-YL-BK
M5-117-499
M5-118-499
M5-120-499
Förpackningsstorlek:
Paket med 240
Produktkod. 17950740
Brand: Brady™ 170797
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
B-499 nylontygetiketten är gjord av tufft och mångsidigt etikettmaterial för allmänna ändamål. Skriv ut nästan var som helst med en Brady™ bärbar etikettskrivare.
  • Idealisk för att märka hårt böjda ytor som ledningar och kablar, såväl som labb för allmänt bruk, utrustningspaneler, frontplåtar och kopplingsplintar
  • Designad för att tåla extrema temperaturer, kemikalier, fetter, oljor, rengöringsmedel och rengöringsmedel
  • Permanenta självhäftande etiketter som fäster på både släta, grova och pulverlackerade ytor
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL Recognized to UL969, CSA to C22.2 No. 0.15-95, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Typ av lim Permanent akryl
Färg Orange
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Nylon Trasa
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Warehouse Marking, Wire and Cable Labeling
För användning med (utrustning) BMP41, BMP51, M511
Kvantitet 240 Labels/Cartridge
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum.
Mått (LxB) 0,375 x 0,375 tum.
Längd (engelska) 0,375 tum
Bredd (engelska) 0,375 tum
Bredd (metrisk) 0.95 cm
Alternativt artikelnummer M4-82-499-ELLER-BK