Läs mer
Brady™ Aggressivt självhäftande mångsidigt Nylon Flaska och röretiketter
Produktkod. 17960680
Change view
Färg:
Gult
Orange
Rött
Vitt
Mått (L x B):
0,375 x 0,375 tum
0,5 x 0,5 tum
22,86 mm (B) x 12,70 mm (H) x 11,18 mm (Dia)
25,40 mm (B) x 12,70 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
25,40 mm (B) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
Alternativt artikelnummer:
M4-82-499
M4-82-499-ELLER-BK
M4-82-499-RD-BK
M4-82-499-YL-BK
M4-83-499
M4-83-499-ELLER-BK
M4-83-499-RD-BK
M4-83-499-YL-BK
M5-117-499
M5-118-499
M5-120-499
Förpackningsstorlek:
Paket med 240
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B) Alternativt artikelnummer unitSize
17960680 Vitt 0,375 x 0,375 tum M4-82-499 -
17950740 Orange 0,375 x 0,375 tum M4-82-499-ELLER-BK -
17920750 Rött 0,375 x 0,375 tum M4-82-499-RD-BK -
17940770 Gult 0,375 x 0,375 tum M4-82-499-YL-BK -
17881749 Vitt 25,40 mm (B) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Dia) M5-118-499 -
17980740 Vitt 0,5 x 0,5 tum M4-83-499 -
17910750 Orange 0,5 x 0,5 tum M4-83-499-ELLER-BK -
17940750 Rött 0,5 x 0,5 tum M4-83-499-RD-BK -
17990740 Gult 0,5 x 0,5 tum M4-83-499-YL-BK -
17851789 Vitt 22,86 mm (B) x 12,70 mm (H) x 11,18 mm (Dia) M5-117-499 -
17861809 Vitt 25,40 mm (B) x 12,70 mm (H) x 9,53 mm (Dia) M5-120-499 Paket med 240
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 17960680 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 170798
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    647.07 SEK
    519.19 SEK / Paket med 240
    Save 127.88 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
B-499 nylontygetiketten är gjord av tufft och mångsidigt etikettmaterial för allmänna ändamål. Skriv ut nästan var som helst med en Brady™ bärbar etikettskrivare.
  • Idealisk för att märka hårt böjda ytor som ledningar och kablar, såväl som labb för allmänt bruk, utrustningspaneler, frontplåtar och kopplingsplintar
  • Designad för att tåla extrema temperaturer, kemikalier, fetter, oljor, rengöringsmedel och rengöringsmedel
  • Permanenta självhäftande etiketter som fäster på både släta, grova och pulverlackerade ytor
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL Recognized to UL969, CSA to C22.2 No. 0.15-95, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kassett (tejp)
Material Nylon Trasa
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Warehouse Marking, Wire and Cable Labeling
För användning med (utrustning) BMP41, BMP51, M511
Kvantitet 240 Labels/Cartridge
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum.
Mått (L x B) 0,375 x 0,375 tum
Längd (engelska) 0,375 tum
Bredd (engelska) 0,375 tum
Bredd (metrisk) 0.95 cm
Alternativt artikelnummer M4-82-499