Läs mer
Simport™ Aggressiv självhäftande buntband av polyesteretikett
Produktkod. 15216719 Handla allt Brady Produkter
Change view
Längd (metrisk):
201 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
15216719 201 mm
1 options
Produktkod. 15216719 Leverantör Simport™ Leverantörsnummer 134078
 Begränsad artikel
I lager
Aggressiv självhäftande polyesteretikett buntband för inspektionsmärkning.
  • Behandlad med epoxihartsbeläggning.
  • Rostfritt stål klass 316.
  • Lasergraverbar.
Specifikationer
Typ Buntband
Material Rostfritt stål (316)
Alternativt artikelnummer SSTIEC-201-7316
Beskrivning Rostfritt stålbelagd buntband
Färg Silver
Längd (metrisk) 201 mm
Längd (engelska) 7,9 tum
Bredd (metrisk) 4.6 mm
Bredd (engelska) 0,181 tum.
Mått (L x B) 201 x 4.6 mm
Tjocklek 0.5 mm
Kvantitet 100 Pk.
Certifikat och efterlevnad RoHS-kompatibel
För användning med (applikation) Inspektionsmärkning