Läs mer
Brady™ Aggressiv självhäftande, självlaminerande vinylomslagsetiketter
Produktkod. 17881819
Change view
Mått (L x B):
0,75 x 1 tum.
1,5 x 1 tum.
12,70 mm (B) x 19,05 mm (H)
19,05 mm (B) x 25,40 mm (H)
2,5 x 1,5 tum.
25,40 mm (B) x 25,40 mm (H)
25,40 mm (B) x 31,75 mm (H)
25,40 mm (B) x 63,50 mm (H)
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17881819 12,70 mm (B) x 19,05 mm (H)
17831739 0,75 x 1 tum.
17821739 19,05 mm (B) x 25,40 mm (H)
17881779 25,40 mm (B) x 25,40 mm (H)
17821819 25,40 mm (B) x 31,75 mm (H)
17801739 1,5 x 1 tum.
17841739 25,40 mm (B) x 63,50 mm (H)
17891759 2,5 x 1,5 tum.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17881819 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 170959
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
B-417 Självlaminerande vinylomslag med hög vidhäftning är för tuffa förhållanden, inklusive miljöer med hög luftfuktighet, trådar med liten diameter och nyare trådmantlingsmaterial.
  • Pålitlig, långvarig vidhäftning till trådar med liten diameter
  • Kommer att förbli vidhäftad även i de mest fuktiga miljöerna
  • Stark vidhäftning till en mängd olika trådmantlingsmaterial, inklusive Teflon™ , silikon, flätad och traditionell PVC
  • Vit tryckbart område och en tydlig överlamineringsyta som skyddar trycket
  • Idealisk för kontrollpaneler, elpaneler, ledningsnät, datakom och lednings- och kabel-ID
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL Recognised to UL969 Labelling and Marking Standard when printed with the Brady Series R4300 and R7950 ribbons. See UL files MH62024 for specific details. Brady customers should specify at purchase if they require UL Recognised B-417 labels. Brady sells both UL Recognised B-417 labels and non-approved labels depending on customer requirements Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt, Genomskinlig
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Självlaminerande vinyl
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data and telecommunications labelling;Electrical labelling;Wire and cable labelling
För användning med (utrustning) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Kvantitet 360
Temperaturområde (engelska) -40°F to 158°F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 70 °C
Tjocklek (engelska) 0.004 in
Tjocklek (metrisk) 0.107 mm
Trådmätare 20 AWG - 10 AWG
Mått (L x B) 12,70 mm (B) x 19,05 mm (H)
Längd (engelska) 0,75 tum
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 12.70 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 12.70 mm
Höjd (engelska) 0.75 in
Höjd (metrisk) 19.05 mm
Alternativt artikelnummer M4-11-417