Läs mer
ANSELL™ Aggressiva kemikalier Medium Duty Miljö AlphaTec™ Handskar
Produktkod. 17903572 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
8
9
10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17903572 8
17963532 10
31980740 10
31980738 8
17913542 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 17903572 Leverantör ANSELL™ Leverantörsnummer 55300080
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
AlphaTec™ Neopren RABS och isolatorhandskar ger exceptionell kemisk beständighet mot de flesta syror, alkoholer, oljor, smörjmedel och kolväten och erbjuder ett starkt fysiskt skydd mot nötning och bra skydd mot skärsår och punkteringar.
  • Effektivt skydd för medelstarka kemiska miljöer, ger exceptionell kemisk resistens mot de flesta syror, alkoholer, oljor, smörjmedel och kolväten
  • Medeltjockleken (20 mil eller 0,51 mm) ökar fingerfärdigheten, vilket förbättrar förmågan att manipulera föremål
  • Ofodrad för effektiv rengöring
  • Tillgängliga portstorlekar passar de flesta isolatorhandskboxar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0493∣SV 388:2016 +A1:2018∣SV ISO 21420:2020∣SV ISO 374-1:2016∣SV ISO 374-5:2016∣SV 388:2016∣SV 420:2003 + A1:2009∣Kategori III∣UKCA 0321
Klorerad Nej
Färg Svart
Finger Thickness (English) 20 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.51 mm
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Neopren polymer
Palm Thickness (English) 20 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.51 mm
Produkttyp Isolatorhandskar
Storlek 8
Tjocklek (engelska) 20 mil
Tjocklek (metrisk) 0.51 mm
För användning med (applikation) RABS/Isolatorhandskar
För användning med (utrustning) RABS/Isolatorhandskar
Greppdesign Jämna
Portstorlek (engelska) 6 tum
Portstorlek (metrisk) 152 mm
Längd (engelska) 28 tum
Längd (metrisk) 711 mm