Beskrivning
- Effektivt skydd för medelstarka kemiska miljöer, ger exceptionell kemisk resistens mot de flesta syror, alkoholer, oljor, smörjmedel och kolväten
- Medeltjockleken (20 mil eller 0,51 mm) ökar fingerfärdigheten, vilket förbättrar förmågan att manipulera föremål
- Ofodrad för effektiv rengöring
- Tillgängliga portstorlekar passar de flesta isolatorhandskboxar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE 0493∣SV ISO 374-5:2016∣SV 388:2016 +A1:2018∣SV ISO 21420:2020∣SV ISO 21420:2020∣SV ISO 374-1:2016∣SV ISO 374-5:2016∣SV ISO 374-1:2016∣SV 388:2016∣SV 420:2003 + A1:2009∣Kategori III |
| Klorerad | Nej |
| Färg | Svart |
| Finger Thickness (English) | 30 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.76 mm |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Ja |
| Material | Neopren polymer |
| Palm Thickness (English) | 30 mil |
| Handflatans tjocklek (metrisk) | 0.76 mm |
| Visa mer |