Läs mer
ANSELL™ Aggressiva kemikalier Medium Duty Miljö AlphaTec™ Handskar
Produktkod. p-200019969 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
9
10
Produktkod. 17963532
Brand: ANSELL™ 55300100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
AlphaTec™ Neopren RABS och isolatorhandskar ger exceptionell kemisk beständighet mot de flesta syror, alkoholer, oljor, smörjmedel och kolväten och erbjuder ett starkt fysiskt skydd mot nötning och bra skydd mot skärsår och punkteringar.
  • Effektivt skydd för medelstarka kemiska miljöer, ger exceptionell kemisk resistens mot de flesta syror, alkoholer, oljor, smörjmedel och kolväten
  • Medeltjockleken (20 mil eller 0,51 mm) ökar fingerfärdigheten, vilket förbättrar förmågan att manipulera föremål
  • Ofodrad för effektiv rengöring
  • Tillgängliga portstorlekar passar de flesta isolatorhandskboxar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0493∣SV 388:2016 +A1:2018∣SV ISO 21420:2020∣SV ISO 374-1:2016∣SV ISO 374-5:2016∣SV 388:2016∣SV 420:2003 + A1:2009∣Kategori III∣UKCA 0321
Klorerad Nej
Färg Svart
Fingertjocklek (engelska) 20 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.51 mm
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Neopren polymer
Palmtjocklek (engelska) 20 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.51 mm
Produkttyp Isolatorhandskar
Storlek 10
Tjocklek (engelska) 20 mil
Tjocklek (metrisk) 0.51 mm
För användning med (applikation) RABS/Isolatorhandskar
För användning med (utrustning) RABS/Isolatorhandskar
Greppdesign Jämna
Portstorlek (engelska) 6 tum
Portstorlek (metrisk) 152 mm
Längd (engelska) 28 tum
Längd (metrisk) 711 mm