Läs mer
AGI-24512, MedChemExpress
Beskrivning
AGI-24512 is a potent methionine adenosyltransferase 2α (MAT2A) inhibitor, with an IC50 of 8 nM. AGI-24512 triggers DNA damage response. AGI-24512 can block proliferation of MTAP-deleted cancer cells in vitro. AGI-24512 can be used for researching anticancer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AGI-24512 |
| CAS | 2201066-53-5 |
| Färg | Gray |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H24N4O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (312.13 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C(C2=CC=C(O)C=C2)=C(C)NC3=C(N4CCCCC4)C(C5=CC=CC=C5)=NN13 |
| Molekylvikt (g/mol) | 400.47 |
| Formel vikt | 400.47 |
| Visa mer |