Läs mer
Thermo Scientific™ AGI-5198, 95 %
Produktkod. 17161126 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17161126 100 mg
1 options
Produktkod. 17161126 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 467921000
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AGI-5198
CAS 1355326-35-0
Synonym N-[2-(cyklohexylamino)-1-(2-metylfenyl)-2-oxoetyl]-N-(3-fluorfenyl)-2-metyl-1 H-imidazol-1-acetamid
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C27H31F N4O2
Formel vikt 462.56
Fysisk form Fast
Produkttyp Reagens
Renhet 95%