Läs mer
AGI-5198, MedChemExpress
Beskrivning
AGI-5198 (IDH-C35) is a potent and selective mutant IDH1R132H inhibitor with an IC50 of 0.07 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AGI-5198 |
| CAS | 1355326-35-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H31FN4O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | IDH-C35 |
| Löslighetsinformation | DMF : ≥ 50 mg/mL (108.09 mM) ∣DMSO : 20.83 mg/mL (45.03 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | FC1=CC=CC(N(C(C2=CC=CC=C2C)C(NC3CCCCC3)=O)C(CN4C=CN=C4C)=O)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 462.56 |
| Visa mer |