Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AGI-6780 |
| CAS | 1432660-47-3 |
| Synonym | N-cyklopropyl-4-(3-tienyl)-3-[3-(trifluormetyl)fenyl]amino]karbonyl]amino]bensensulfonamid |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C21H18F3N3O3S2 |
| Formel vikt | 481.51 |
| Fysisk form | Fast |
| Produkttyp | Reagens |
| Renhet | 95% |