Läs mer
AGI-6780, MedChemExpress
Beskrivning
AGI-6780 that potently and selectively inhibits the tumor-associated mutant IDH2R140Q with IC50 of 23±1.7 nM. AGI-6780 is less potent against IDH2WT with IC50 of 190±8.1 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AGI-6780 |
| CAS | 1432660-47-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H18F3N3O3S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 29 mg/mL (60.23 mM) |
| LEDER | O=S(C1=CC=C(C2=CSC=C2)C(NC(NC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)=O)=C1)(NC4CC4)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 481.51 |
| Formel vikt | 481.51 |
| Visa mer |