Läs mer
Trajan™ Split / Splitless Tapered FocusLiner för Agilent
Produktkod. 12917141
Change view
Kvantitet:
1 st
25/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12917141 1 st Varje
10003712 25/förpackning Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12917141 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 09200301
Beräknad leverans: 17-12-2026
Den unika deaktiveringsprocessen av SGE inloppsfoder ger utmärkt analys för ett brett spektrum av föreningar
  • Varje sats av liners testade för aktivitet
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Färgkodad med geometri för enkel identifiering
  • För användning med Agilent instrument
Specifikationer
Produkttyp GC Inlet Liner, Split/Splitless Tapered FocusLiner
Kvantitet 1 st
Längd (metrisk) 78.5 mm
Diameter (metrisk) Inre 4 mm
Diameter (metrisk) Yttre 6.3 mm