Läs mer
BTX™ AgilePulse™ In Vivo ID (intra-dermalt) system
Produktkod. 15467390
Anslutningstyp:
Elektrodkontaktkabel
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15467390
Brand: BTX™ 470400N
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
AgilePulse™ In Vivo ID (Intra-Dermal) System ger maximal effektivitet DNA- och RNA-leverans till hud-, muskel- och tumörvävnader.
  • Används för djurimmunisering, utveckling av vaccin och genterapi, tillhandahåller en intramuskulär, intradermal eller intratumör elektroporationslösning för att producera maximal transfektionseffektivitet
  • Enkelt användargränssnitt
  • Pulse Agile Advantage
  • Enhetlig, pålitlig elektroporering
  • Enkel, snabb behandling
Specifikationer
För användning med (applikation) Vaccinutveckling, intradermal genleverans, intratumörgenleverans
Frekvens 5 kHz till 1 Hz
Produktlinje BTX Electroporation
Produkttyp Elektroporeringssystem
Spänning 50 till 1000 V
Beskrivning AgilePulse In Vivo ID (intra-dermalt) system
Visa Pekskärm
Djup (engelska) 15,7 tum
Djup (metriskt) 40 cm
Höjd (engelska) 7,9 tum
Höjd (metrisk) 20 cm
Inkluderar AgilePulse™ ID-generator, handtag för Parallell Needle Array (47-0000), 4-nåls Parallell Needle Array (47-0040 - 3 Pk.), 6-nåls Parallell Needle Array (47-0050 - 3 Pk.) och ID-programvara
Driftstemperatur (engelska) 50°F till 104°F
Pulslängdsområde 0,200 till 1000 ms
Driftstemperatur (metrisk) 10 °C till 40 °C
Pulsbreddsintervall 0,050 till 10 ms
Vikt (engelska) 25 lb.
Vikt (metrisk) 11.3 kg
Bredd (engelska) 12,6 tum
Bredd (metrisk) 32 cm
Sterilitet Icke-steril
Anslutningstyp Elektrodkontaktkabel
Gränssnitt Pekskärm, fotkontakt
Pulsform Fyrkantsvåg
Visa mer Visa mindre
Endast avsedd för forskningsanvändning. Ej för användning i diagnostiska eller kliniska procedurer.