Läs mer
BTX™ AgilePulse™ MAX Transfektionssystem för stor volym
Produktkod. 15407390
Change view
Anslutningstyp:
Kammarkabel
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Anslutningstyp Förpackningsstorlek
15407390 Kammarkabel Varje
1 options
Produktkod. 15407390 Leverantör BTX™ Leverantörsnummer 470200N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391260.00 SEK
    336417.51 SEK / Paket med 1
    Save 54842.49 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 14-01-2027
AgilePulse™ MAX Large Volume Transfection System tillhandahåller en avancerad elektroporeringslösning för snabb, effektiv transfektion av upp till 10 ml cellsuspension.
Inkluderar en användarvänlig, programmerbar vågformsgenerator med patenterad AgilePulse™ teknologi, BTX™ patentsökt elektroporeringskammare för stora volymer och patentskyddad BTXPress™ Cytoporation Medium T, optimerad för elektroporering med stora volymer. IQ/OQ Nu tillgänglig på begäran.
  • Uppskalning
    • Transfektionsprotokoll kan lätt skalas upp från standardlaboratoriekyvetter till storvolymtransfektion i AgilePulse™ MAX system.
  • Maximal effektivitet med Cytoporation Medium
    • BTXPress™ Cytoporation Medium T används med AgilePulse™ MAX-systemet har optimerats för maximal effektivitet med ett antal cellinjer, inklusive K562, A20, HEK293 och CHO-KI.
    • Kompatibel med ett stort antal transfektanter inklusive DNA, RNA, siRNA och olignonukleotider.
    • Kan spädas direkt i komplett tillväxtmedium för cellodling efter elektroporering.
  • Enkelt användargränssnitt
    • Alla kontroller styrs med den enkla pekskärmen på frontpanelen.
    • Data hämtas snabbt av USB och kan analyseras för detaljerade pulskarakteristika inklusive puls och pulsström.
  • AgilePulse™ Fördel
    • Transfektionseffektivitet och cellviabilitet förbättras av specialiserade, programmerbara elektriska pulsvågformer, särskilt viktiga för större polynukleotidleveranser såsom DNA-plasmider.
    • Den patenterade AgilePulse™ teknologin kombinerar en unik sekvens av korta högintensiva pulser för att porera cellmembran, följt av långa lågintensiva pulser för att ytterligare driva transfektanter in i celler via elektrofores, samtidigt som cellviabiliteten bibehålls.
Specifikationer
Formatera Stor volym
För användning med (applikation) CRISPR-transfektioner, transfektera celler såsom benmärg för att producera eller ersätta ett saknat protein, leverera siRNA för att undertrycka genuttryck, leverera gener för permanent genkorrigering, belastningsceller med ett läkemedel för läkemedelsleverans, cancerimmunterapi, transfektera eukaryota celler för proteinproduktion i bioreaktorer, stora-Skala virus,
För användning med (utrustning) BTXpress Cytoporation Medium T eller Cytoporation Medium T4 elektroporeringskammare med stor volym
Frekvens 5 kHz till 1 Hz
Produktlinje BTX Electroporation
Produkttyp Komplett elektroporeringssystem
Spänning 50 till 1000 V
Beskrivning AgilePulse MAX Large Volume Transfection System, komplett
Visa Pekskärm
Djup (engelska) 15,7 tum
Djup (metriskt) 40 cm
Höjd (engelska) 7,9 tum
Höjd (metrisk) 20 cm
Inkluderar AgilePulse™ MAX Generator, Large Volume Chamber Stand, Safety Stand, 5 mL Chamber (2 X), Cytoporation Medium T (500 mL) och 4 mm gap Cuvettes
Driftstemperatur (engelska) 50°F till 104°F
Pulslängdsområde 0,200 till 1000 ms
Driftstemperatur (metrisk) 10 °C till 40 °C
Pulsbreddsintervall 0,050 till 10 ms
Kvantitet 1 st
Volym (metrisk) Upp till 10 ml
Vikt (engelska) 25 lb.
Vikt (metrisk) 11.3 kg
Bredd (engelska) 12,6 tum
Bredd (metrisk) 32 cm
Sterilitet Icke-steril
Anslutningstyp Kammarkabel
Gränssnitt Pekskärm, fotkontakt
Pulsform Fyrkantsvåg