Läs mer
BTX™ AgilePulse™ MAX Säkerhetsställ för Flatpack
Beskrivning
- Kyvettmodul ansluts direkt till generatorn
- Rymmer en kyvett
- Säkerhetssvängsköld håller kyvetten i hållaren
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Elektroporation |
| För användning med (utrustning) | AgilePulse™ MAX, ECM™ 2001+ |
| Produkttyp | Säkerhetsställ |
| Spänning | 500 till 1000 V |
| Beskrivning | AgilePulse MAX Säkerhetsställ för Flatpack |
| Visa | Pekskärm |
| Inkluderar | Endast säkerhetsställ |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Anslutningstyp | BNC-kabel |
| Gränssnitt | Digital användare |
| Visa mer |