Läs mer
BTX™ AgilePulse™ Plus bipolärt transfektionssystem, komplett
Produktkod. 16664862
Change view
Anslutningstyp:
Elektrodkontaktkabel
Produktkod. Anslutningstyp
16664862 Elektrodkontaktkabel
1 options
Produktkod. 16664862 Leverantör BTX™ Leverantörsnummer 470600N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    415070.00 SEK
    356891.61 SEK / Paket med 1
    Save 58178.39 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 29-12-2026
Den kompletta AgilePulse™ Plus Bipolar Transfection System kan enkelt utföra avancerade transfektionsprotokoll med flera grupper av pulser, var och en med separata parametrar.
  • Programmera upp till 5 grupper av pulser med separat definierat pulsnummer, spänning, pulslängd, intervall och polaritet - inom varje grupp
  • Kapacitiv pekskärm
Specifikationer
För användning med (applikation) Suspension och adherent celltransfektion, Elektroporering i stor volym, CAR-T-cellproduktion, CRISPR-genredigering, Intradermal, intramuskulär och intratumörtillförsel, Djurimmunisering och vaccinforskning
Produktlinje BTX Electroporation
Produkttyp Bipolärt transfektionssystem
Spänning 100 till 1200 VDC
Spänningsintervall (HV-läge) 100 till 1200 VDC
Spänningsintervall (LV-läge) 100 till 1200 VDC
Beskrivning AgilePulse PLUS Bipolärt transfektionssystem, komplett
Visa Pekskärm
Fälttyp Bipolär
Inkluderar AgilePulse PLUS-generator, 5-fots HV-utgångskabel, F/F-adaptrar, säkerhetsstativ med utökad kapacitet, Cytoporation Medium T, 4 mm gap-kyvetter och kyvettställ
Längd (engelska) 36,7 cm
Längd (metrisk) 5.4 cm
Vikt (engelska) 12.5 lb.
Vikt (metrisk) 5.7 kg
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Elektriska krav 100 till 240 VAC, 50/60 Hz
Sterilitet Icke-steril
Anslutningstyp Elektrodkontaktkabel
Gränssnitt Pekskärm
Pulsform Fyrkantsvåg
Kompatibilitet med hög genomströmning Nej
Visa mer Visa mindre
Endast avsedd för forskningsanvändning. Ej för användning i diagnostiska eller kliniska procedurer.