Läs mer
AGK2, MedChemExpress
Produktkod. 16473088
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16473088 10 mg -
16442616 25 mg 25mg
16425827 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16473088 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100578
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress AGK2 is a selective SIRT2 inhibitor with an IC50 of 3.5 μM. AGK2 inhibits SIRT1 and SIRT3 with IC50s of 30 and 91 μM, respectively.
AGK2 is a selective SIRT2 inhibitor with an IC50 of 3.5 μM. AGK2 inhibits SIRT1 and SIRT3 with IC50s of 30 and 91 μM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AGK2
CAS 304896-28-4
Färg Green Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H13Cl2N3O2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (28.78 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=C2C=CC=NC2=CC=C1)/C(C#N)=C/C3=CC=C(C4=CC(Cl)=CC=C4Cl)O3
Molekylvikt (g/mol) 434.27
Formel vikt 434.27
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death