Läs mer
AGL-2263, MedChemExpress
Beskrivning
AGL-2263 is an insulin receptor and insulin-like growth factor (IGF) receptor inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AGL-2263 |
| CAS | 638213-98-6 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H10N2O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (387.87 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC(O)=C(O)C=C1)/C(C#N)=C/C2=CC=C(OC3=O)C(N3)=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.27 |
| Formel vikt | 322.27 |
| Visa mer |