Läs mer
Agmatine sulfate, 97%
Produktkod. 15491578
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15491578 5 g 5g
15401588 250 mg 250mg
15481578 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15491578 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55363.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2482-00-0 | C5H16N4O4S | 228.267 g/mol
Agmatin är en mellanprodukt i biosyntesen av polyaminerna putrescin och spermin. Agmatin binder med hög affinitet tillα 2-adrenerga receptorer och imidazolinbindningsställen och producerar blockad av de NMDA-receptorassocierade katjonkanalerna. Agmatin är en kompetitiv hämmare av kväveoxidsyntasaktivitet på grund av efterlikning av det naturliga NOS-substratet arginin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Agmatin är en mellanprodukt i biosyntesen av polyaminerna putrescin och spermin. Agmatin binder med hög affinitet tillα 2-adrenerga receptorer och imidazolinbindningsställen och producerar blockad av de NMDA-receptorassocierade katjonkanalerna. Agmatin är en kompetitiv hämmare av kväveoxidsyntasaktivitet på grund av efterlikning av det naturliga NOS-substratet arginin.
Löslighet Lösligt
i vatten, nästan olösligt i alkohol
Anmärkningar
Håll behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2482-00-0
Molekylformel C5H16N4O4S
Molekylvikt (g/mol) 228.267
MDL-nummer MFCD00013109
InChI-nyckel PTAYFGHRDOMJGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym agmatine sulfate, 1-4-aminobutyl guanidine sulfate, 1-amino-4-guanidinobutane sulfate salt, 4-aminobutyl guanidinium sulphate, unii-ru0176ql8i, n-4-aminobutyl guanidine sulfate salt, agmatine; sulfuric acid, 4-guanidinobutylamine sulfate salt, guanidine, 4-aminobutyl-, sulfate 1:1
PubChem CID 2794990
IUPAC-namn 2-(4-aminobutyl)guanidin;svavelsyra
LEDER C(CCN=C(N)N)CN.OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Agmatine sulfate
Smältpunkt 231°C to 238°C
Linjär formel H2N(CH2)4NHC(=NH)NH2·H2SO4
Kvantitet 5 g
Beilstein 3918807
Merck Index 14,188
Löslighetsinformation Soluble in water, nearly insoluble in alcohol
Formel vikt 228.27
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.