Läs mer
Agmatine sulfate, MedChemExpress
Beskrivning
Agmatine sulfate exerts modulatory action at multiple molecular targets, such as neurotransmitter systems, ion channels and nitric oxide synthesis. It is an endogenous agonist at imidazoline receptor and a NO synthase inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Agmatine sulfate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2482-00-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 1 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C5H16N4O4S |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 100 mg/mL (438.08 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (4.38 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| LEDER | NC(NCCCCN)=N.O=S(O)(O)=O |
| Visa mer |