Läs mer
Agmatine Sulfate, TRC
Produktkod. 30012498
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012498 1 g
30010196 100 mg
30010753 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012498 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA4269001G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2482-00-0
Molekylformel C5 H14 N4 . H2 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 228.27
Synonym Guanidine, (4-aminobutyl)-, sulfate (1:1) (8CI, 9CI), 1-(4-Aminobutyl)guanidine sulfate, Agmatine sulfate, NIH 11035
IUPAC-namn 1-(4-aminobutyl)guanidine;sulfuric acid
LEDER NCCCCNC(=N)N.OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Agmatine sulfate salt
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H14N4.H2O4S/c6-3-1-2-4-9-5(7)8;1-5(2,3)4/h1-4,6H2,(H4,7,8,9);(H2,1,2,3,4)
Formel vikt 228.0892
Procent renhet >95%