missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ AGN 193109

Beskrivning
TB5758-RMU is an Ancillary Material Grade version of product AGN 193109 (Cat. No. 5758). Suitable for use as an ancillary reagent in the further manufacturing of cell therapies.
Find out more about our Ancillary Material Grade product range.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[2-[5,6-Dihydro-5,5-dimethyl-8-(4-methylphenyl)-2-naphthalenyl]ethynyl]benzoic acid |
| CAS | 171746-21-7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Retinoic Acid Receptor Antagonists |
| Molekylformel | C28H24O2 |
| Renhet | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?