Läs mer
AGN 193109 Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[2-[5,6-Dihydro-5,5-dimethyl-8-(4-methylphenyl)-2-naphthalenyl]ethynyl]benzoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 171568-43-7 |
| Molekylformel | C30H28O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | AGN 193109 Ethyl Ester, 4-[2-[5,6-Dihydro-5,5-dimethyl-8-(4-methylphenyl)-2-naphthalenyl]ethynyl]benzoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C30H28O2/c1-5-32-29(31)25-15-10-22(11-16-25)8-9-23-12-17-28-27(20-23)26(18-19-30(28,3)4)24-13-6-21(2)7-14-24/h6-7,10-18,20H,5,19H2,1-4H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1ccc(cc1)C#Cc2ccc3c(c2)C(=CCC3(C)C)c4ccc(C)cc4 |
| IUPAC-namn | ethyl 4-[2-[5,5-dimethyl-8-(4-methylphenyl)-6H-naphthalen-2-yl]ethynyl]benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 420.54 |