missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
AGN 193109, MedChemExpress
Beskrivning
AGN 193109 is a retinoid analog, and acts as a specific and highly effective antagonist of retinoic acid receptors (RARs), with Kds of 2 nM, 2 nM, and 3 nM for RARα, RARβ, and RARγ, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AGN 193109 |
| CAS | 171746-21-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H24O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 2 mg/mL (5.10 mM; Need warming) |
| LEDER | O=C(O)C1=CC=C(C#CC2=CC=C3C(C)(C)CC=C(C4=CC=C(C)C=C4)C3=C2)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 392.49 |
| Formel vikt | 392.49 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?