Läs mer
AGN 194310, MedChemExpress
Beskrivning
AGN 194310 (VTP-194310) is a high affinity, potent and selective retinioic acid receptors (RARs) pan-antagonist with Kd values of 3 nM, 2 nM, 5 nM for RARα, RARβ, RARγ, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AGN 194310 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 229961-45-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 1 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H24O2S |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | VTP-194310 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (117.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Visa mer |