Läs mer
AGN-195183, MedChemExpress
Beskrivning
AGN-195183 (IRX-5183) is a potent and selective agonist of RARα (Kd=3 nM) with improved binding selectivity relative to AGN 193836. AGN-195183 has no activity on RARβ/γ.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AGN-195183 |
| CAS | 367273-07-2 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H22ClF2NO4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | IRX-5183 VTP-195183 NRX-195183 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 11 mg/mL (25.12 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O)C1=C(F)C=C(NC(C2=C(O)C(Cl)=C3C(C)(C)CCC(C)(C)C3=C2)=O)C=C1F |
| Molekylvikt (g/mol) | 437.86 |
| Visa mer |