Läs mer
Novus Biologicals™ Ago2/eIF2C2 Overexpression Lysate
Produktkod. 18251425 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. 18251425
Brand: Novus Biologicals™ NBL110183
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The Ago2/eIF2C2 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC21878 and based on accession number NM_12154. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens eukaryotic translation initiation factor 2C, 2 (EIF2C2), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gensymbol AGO2
Proteintillstånd Native
For Research Use Only