Läs mer
Agomelatine-d3 (acetamide-2,2,2-d3), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Agomelatine-d3 (acetamide-2,2,2-d3) |
| CAS | 1079389-38-0 |
| Molekylformel | C15 D3 H14 N O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Acetamide-2,2,2-d3, N-[2-(7-methoxy-1-naphthalenyl)ethyl]- (ACI), N-[2-(7-Methoxy-1-naphthalenyl)ethyl]acetamide-2,2,2-d3 (ACI), 2,2,2-Trideuterio-N-[2-(7-methoxynaphthalen-1-yl)ethyl]acetamide, Agomelatine-d3, Agomelatine-D3 (acetyl-D3), Agomelatine-d3 (acetamide-2,2,2-d3) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NO2/c1-11(17)16-9-8-13-5-3-4-12-6-7-14(18-2)10-15(12)13/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3,(H,16,17)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(=O)NCCc1cccc2ccc(OC)cc12 |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trideuterio-N-[2-(7-methoxynaphthalen-1-yl)ethyl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.32 |
| Formel vikt | 246.145 |