missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Agomelatine Dimer Urea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Agomelatine Dimer Urea |
| CAS | 185421-27-6 |
| Molekylformel | C27H28N2O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N,N'-Bis[2-(7-methoxy-1-naphthalenyl)ethyl]urea |
| InChI formel | InChI=1S/C27H28N2O3/c1-31-23-11-9-19-5-3-7-21(25(19)17-23)13-15-28-27(30)29-16-14-22-8-4-6-20-10-12-24(32-2)18-26(20)22/h3-12,17-18H,13-16H2,1-2H3,(H2,28,29,30) |
| LEDER | COC1=CC2=C(C=CC=C2CCNC(=O)NCCC3=CC=CC4=C3C=C(C=C4)OC)C=C1 |
| IUPAC-namn | 1,3-bis[2-(7-methoxynaphthalen-1-yl)ethyl]urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 428.52 |
| Formel vikt | 428.21 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?