Läs mer
Agomelatine, Mikromol™
Beskrivning
Agomelatine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Agomelatine |
| CAS | 138112-76-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Agomelatine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H17 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | N-[2-(7-Methoxy-1-naphthalenyl)ethyl]-acetamide, AGO 178, Agomelatine, N-[2-(7-Methoxy-1-naphthyl)ethyl]acetamide, N-[2-(7-Methoxynaphthalen-1-yl)ethyl]acetamide, S 20098, Valdoxan |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NO2/c1-11(17)16-9-8-13-5-3-4-12-6-7-14(18-2)10-15(12)13/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3,(H,16,17) |
| LEDER | COc1ccc2cccc(CCNC(=O)C)c2c1 |
| IUPAC-namn | N-[2-(7-methoxynaphthalen-1-yl)ethyl]acetamide |
| Visa mer |