Läs mer
Novus Biologicals™ AGPAT1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18366638 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18366638 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18366638 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00010554T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Mål AGPAT1
Synonym 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 1, 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 1 (acetoacetly Coenzyme Athiolase), 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 1 (lysophosphatidic acidacyltransferase, alpha), 1-AGP acyltransferase 1, 1-AGPAT1, EC 2.3.1.51, G15, LPAATA, LPAAT-alpha1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase alpha, Lysophosphatidic acid acyltransferase alpha, lysophospholipid acyltransferase, MGC4007,1-AGPAT 1, MGC5423, Protein G15
Gensymbol AGPAT1