Läs mer
Applied Biosystems™ AgPath-ID™ One-Step RT-PCR-reagens
Produktkod. 30057794 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Antal reaktioner:
100 reaktioner
1000 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1000 reaktioner
500 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
30057794 1000 reaktioner 1000 reaktioner
30057768 100 reaktioner -
30057790 500 reaktioner 500 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30057794 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4387391
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
AgPath-ID™ One-Step RT-PCR-reagenser är designade för känslig, robust amplifiering av RNA-mål med hjälp av ett snabbt enkelrör TaqMan™ realtidsstrategi för omvänd transkription PCR (RT-PCR).
  • Rekommenderas för amplifiering av RNA-patogen
  • Konsekvent amplifiering av RNA-mål med hög specificitet och känslighet
  • Optimerad för att fungera med dina målspecifika primers och prober
  • Innehåller ROX för kvantitativ normalisering av fluorescerande signaler
AgPath-ID™ One-Step RT-PCR-reagenser är konfigurerade för snabb och enkel reaktionsinställning. Reaktionerna är sammansatta i ett enda rör, vilket minimerar provhanteringsfel och påskyndar inställningstiden. När det väl är monterat är resultatet tillgängligt inom cirka en timme. 25X RT-PCR Enzyme Mix som ingår i kitet innehåller mycket effektiv ArrayScript™ Motsatt Transcriptase , en mutant MMLV RT som producerar höga cDNA-utbyten, och AmpliTaq Gold™ polymeras, det föredragna hot-start DNA-polymeraset för specifik målamplifiering. 2X RT-PCR-bufferten har optimerats för effektiv, robust omvänd transkription och PCR inkluderar det passiva referensfärgämnet, ROX™ Färgämne, för kvantitativ normalisering av fluorescerande signaler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 25X
Innehåll och lagring Tillräckligt för 1000 reaktioner av 25μ L, innehåller:
•14 mL 2X RT-PCR-buffert
• 1100μ L 25X RT-PCR enzymblandning
• 25 ml nukleasfritt vatten.
Beskrivning Fungerar på alla AB plattformar, men är optimerad för 7500.
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod 1-stegs-RT-PCR
Polymeras AmpliTaq Gold DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Passiv referensfärg ROX (förblandad)
Produktlinje AgPath-ID, Ambion
Produkttyp One-Step RT-PCR-reagens
Kvantitet 1 000 reaktioner
Omvänt transkriptas ArrayScript™
Frakt skick Torr is
Tillräckligt för 1 000 reaktioner
Trohet (mot Taq) 25 X
Antal reaktioner 1000 reaktioner
Provtyp RNA
Volym 14 mL
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.