Läs mer
Applied Biosystems™ AgPath-ID™ One-Step RT-PCR-reagens med manual
Produktkod. 30057764 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Antal reaktioner:
100 reaktioner
1000 reaktioner
500 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner
30057764 500 reaktioner
30057784 1000 reaktioner
30057797 100 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30057764 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4387424M
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
AgPath-ID™ One-Step RT-PCR-reagenser är designade för känslig, robust amplifiering av RNA-mål med hjälp av ett snabbt enkelrör TaqMan™ realtidsstrategi för omvänd transkription PCR (RT-PCR).
  • Rekommenderas för amplifiering av RNA-patogen
  • Konsekvent amplifiering av RNA-mål med hög specificitet och känslighet
  • Optimerad för att fungera med dina målspecifika primers och prober
  • Innehåller ROX för kvantitativ normalisering av fluorescerande signaler
AgPath-ID™ One-Step RT-PCR-reagenser är konfigurerade för snabb och enkel reaktionsinställning. Reaktionerna är sammansatta i ett enda rör, vilket minimerar provhanteringsfel och påskyndar inställningstiden. När det väl är monterat är resultatet tillgängligt inom cirka en timme. 25X RT-PCR Enzyme Mix som ingår i kitet innehåller mycket effektiv ArrayScript™ Motsatt Transcriptase , en mutant MMLV RT som producerar höga cDNA-utbyten, och AmpliTaq Gold™ polymeras, det föredragna hot-start DNA-polymeraset för specifik målamplifiering. 2X RT-PCR-bufferten har optimerats för effektiv, robust omvänd transkription och PCR inkluderar det passiva referensfärgämnet, ROX™ Färgämne, för kvantitativ normalisering av fluorescerande signaler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 25X
Innehåll och lagring Tillräckligt för 500 reaktioner av 25μ L, innehåller:
•7 mL 2 x RT-PCR-buffert
• 550μ L 25 x RT-PCR Enzym Mix
• 25 ml nukleasfritt vatten.
Beskrivning Fungerar på alla AB plattformar, men är optimerad för 7500.
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod 1-stegs-RT-PCR
Polymeras AmpliTaq Gold DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) 7500 System
Passiv referensfärg ROX (förblandad)
Produktlinje AgPath-ID , Ambion
Produkttyp One-Step RT-PCR-reagens
Kvantitet 500 reaktioner
Omvänt transkriptas ArrayScript™
Tillräckligt för 500 reaktioner
För användning med (applikation) Djurens hälsa, Patogendetektion
Trohet (mot Taq) 25 X
Antal reaktioner 500 reaktioner
Volym 7 mL