Läs mer
Applied Biosystems™ AgPath-ID™ One-Step RT-PCR-reagens med manual
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
- Rekommenderas för amplifiering av RNA-patogen
- Konsekvent amplifiering av RNA-mål med hög specificitet och känslighet
- Optimerad för att fungera med dina målspecifika primers och prober
- Innehåller ROX för kvantitativ normalisering av fluorescerande signaler
AgPath-ID™ One-Step RT-PCR-reagenser är konfigurerade för snabb och enkel reaktionsinställning. Reaktionerna är sammansatta i ett enda rör, vilket minimerar provhanteringsfel och påskyndar inställningstiden. När det väl är monterat är resultatet tillgängligt inom cirka en timme. 25X RT-PCR Enzyme Mix som ingår i kitet innehåller mycket effektiv ArrayScript™ Motsatt Transcriptase , en mutant MMLV RT som producerar höga cDNA-utbyten, och AmpliTaq Gold™ polymeras, det föredragna hot-start DNA-polymeraset för specifik målamplifiering. 2X RT-PCR-bufferten har optimerats för effektiv, robust omvänd transkription och PCR inkluderar det passiva referensfärgämnet, ROX™ Färgämne, för kvantitativ normalisering av fluorescerande signaler.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 25X |
| Innehåll och lagring | Tillräckligt för 1000 reaktioner av 25μ L, innehåller: •14 mL 2 x RT-PCR-buffert • 1100μ L 25 x RT-PCR Enzym Mix • 25 ml nukleasfritt vatten. |
| Beskrivning | Fungerar på alla AB plattformar, men är optimerad för 7500. |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Formatera | Provrör |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | 1-stegs-RT-PCR |
| Polymeras | AmpliTaq Gold DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| För användning med (utrustning) | 7500 System |
| Visa mer |