Läs mer
Agroclavine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Agroclavine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N2/c1-10-6-13-12-4-3-5-14-16(12)11(8-17-14)7-15(13)18(2)9-10/h3-6,8,13,15,17H,7,9H2,1-2H3/t13-,15-/m1/s1 |
| Formel vikt | 238.147 |
| Procent renhet | >95% |