missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

AGTPBP1 Antibody (OTI1C8), FITC, Novus Biologicals™

Produktkod. 30028240 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30028240 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30028240 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP271733F

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

AGTPBP1 Monoclonal antibody specifically detects AGTPBP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen AGTPBP1
Användningsområden Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona OTI1C8
Konjugera FITC
Utspädning Western Blot
Formulering PBS
Gene Alias ATP/GTP binding protein 1, ATP/GTP-binding protein 1, CCP1, DKFZp686M20191, EC 3.4.17, EC 3.4.17.-, KIAA1035NNA1cytosolic carboxypeptidase 1, Nervous system nuclear protein induced by axotomy protein 1 homolog, Nna1
Värd art Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 368-753 of human AGTPBP1 (NP_056054) produced in E.coli.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23287
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.