missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

AGTRAP, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16108976
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16108976 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16108976 Leverantör Abnova Leverantörsnummer H00057085D01.100uL

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Sequence: MELPAVNLKVILLGHWLLTTWGCIVFSGSYAWANFTILALGVWAVAQRDSIDAISMFLGGLLATIFLDIVHISIFYPRVSLTDTGRFGVGMAILSLLLKPLSCCFVYHMYRERGGFLGSSQDRSAYQTIDSAEAPADPFAVPEGRSQDARGY

Specifikationer

Antigen AGTRAP
Användningsområden Immunoprecipitation, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Formulering No additive
Gen angiotensin II receptor-associated protein
Genaccessionsnr. NM_001040194.1
Gene Alias ATRAP/MGC29646
Gensymboler AGTRAP
Värd art Rabbit
Immunogen AGTRAP (NP_001035284.1, 1 a.a. ∼ 152 a.a) full-length human protein.
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57085
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produkttyp Antibody
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.