missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

AGXT2 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 3A5B12, Proteintech

Produktkod. 16808635 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
20 μL
150 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16808635 20 μL
16898625 150 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16808635 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer 666021IG20UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

The protein encoded by this gene is a class III pyridoxal-phosphate-dependent mitochondrial aminotransferase. It catalyzes the conversion of glyoxylate to glycine using L-alanine as the amino donor.

Specifikationer

Antigen AGXT2
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona 3A5B12
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen AGXT2
Genaccessionsnr. Q3UEG6, Q9BYV1
Gene Alias AGT 2, AGT2, AGXT2, Beta ALAAT II, D AIBAT
Gensymboler AGXT2
Värd art Mouse
Immunogen AGXT2 Fusion Protein Ag26888
Reningsmetod Protein G
Kvantitet 20 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 268782, 64902
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.