Läs mer
Thermo Scientific™ AH-629 17 mL svängande skokrotor för WX+ Ultraspeed Centrifuges
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Bearbeta prover vid 29 000 rpm med Thermo Scientific™ AH-629 6 x 17 ml svängande skokrotor.
- Maximal kapacitet: 6x 17 ml (0,1 l)
- Max. hastighet/RCF: 29 000 rpm/155 846 xg
Beställningsinformation:
Beställ 36mL hinkar (6) (52035), ultracrimp/clearcrimp-tätningsverktyg (03920), byte av crimpmätare (03919), extra pluggar och lock (03046), rörborttagningsverktyg (12826), rörställ (2) (03327) separat.
Innehåller:
Rotorstativ, vakuumfett, smörjmedel, 17 ml hinkar (6), extra överhastighetsdekal (29 000 rpm), skopans O-ring (6), skopställ, loggbok för ultracentrifugrotorn, bruksanvisning
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultra Series Golvmodell Centrifuge
Rekommenderas för:
Gradera zonisolering av virus och subcellulära partiklar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | AH-629 aluminiumrotor med svängande skopa (6 x 17 ml) |
| Material | Aluminium |
| Typ | Svängande skoprotor |
| Kapacitet | 6 x 17 ml |
| Max. RCF | 155,846 x g |
| Max. Hastighet | 29,000 rpm |
| Radie (metrisk) | 165.9 mm |
| Radie (metrisk) Min. | 64.5 mm |
| K-faktor | 284 |
| Max. Rörlängd | 102 mm |
| Visa mer |